Learn More
Cytiva Medio CDM4HEK293™ HyClone™
Marca: Cytiva SH30858.02
82.03 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00440kg
Descripción
- Con definición química
- Medios de cultivo celular libres de componentes de origen animal (ADCF)
Especificaciones
cGMP | |
Medio CDM4HEK293 | |
Filtro estéril de 0,2 μm | |
Sin rojo fenol, Sin glutamina, Sin HEPES |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
Líquido | |
Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 | |
Frasco de 1000 mL |