Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular HyClone™ CDM4NS0
Medio respetuoso con normativas diseñado para aumentar los rendimientos del proceso con una variedad de clones de células NS0.
Marca:  Cytiva SH30578.01
Código de producto. 10153202
  • 415.00€ / 5 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sin hidrolizados ni formulación de componentes derivados de animales.
  • Desarrollado para alto rendimiento celular y producción de MAb.
  • Formulación lista para su uso, no requiere suplementos de colesterol ni de GS.
  • Permite adaptación directa o secuencial.
  • Diseñadas para aplicaciones de cultivo a gran escala, incluidas las estrategias de perfusión y «fed-batch».
  • Fabricado con componentes trazables de acuerdo con las directrices de las buenas prácticas de fabricación actuales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
    No estéril
    Frasco de 5 litro
    Polvo
    Sin glutamina, Sin hidrolizato, Sin rojo fenol, Sin proteínas, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
    Frasco de 5 litro