Learn More
Cytiva Suplemento HyClone™ Cell Boost 7b
Complementa el cultivo celular con aminoácidos concentrados. Fabricados para cumplir con las normas de fabricación y las especificaciones de control de calidad de las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP)
65.00€ - 383.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad |
---|---|
Formulario | Polvo |
Esterilidad | No estéril |
Sin aditivos | Sin glutamina, Sin poloxámero 188, Sin insulina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15815261
|
Cytiva
SH31027.08 |
0,1 L |
65.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16457695
|
Cytiva
SH31027.07 |
1 L |
383.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mejore la productividad y el rendimiento celular en cultivos «fed-batch» al añadir suplemento al medio de cultivo celular para reemplazar los nutrientes agotados durante el cultivo celular Los suplementos Cell Boost 7a y Cell Boost 7b de HyClone están diseñados para usarse en combinación con medios Actipro y ActiSM HyClone como parte del sistema de cultivo celular Actipro formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos cuando se utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO).
Cell Boost 7b está disponible como una cómoda solución de alimentación líquida lista para usar o como un alimento en polvo seco que debe hidratarse antes de su uso.
- Diseñado para apoyar los procesos de fabricación modernos, el suplemento Cell Boost 7b es una solución concentrada de aminoácidos con un pH alcalino. El suplemento está químicamente definido, libre de componentes de origen animal (ADCF), no contiene factores de crecimiento (como la insulina), péptidos, hidrolizados, rojo de fenol o 2-mercaptoetanol
- Utilizar Cell Boost 7a y 7b juntos para lograr altos rendimientos de mAbs y otras proteínas en procesos de lotes alimentados con CHO
- Para mayor comodidad, este suplemento para cultivos celulares está disponible como solución de alimentación líquida lista para usar, además de en formato de polvo seco
Especificaciones
De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad | |
Polvo | |
No estéril | |
Sin glutamina, Sin poloxámero 188, Sin insulina |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 18 meses
- Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.