Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (EE. UU.)
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado
Irradiado (30 a 45 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Irradiado (de 25 a 40 dosis)
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
500 ml
Descripción
- Mejora el crecimiento de las células
- Probado para endotoxinas, hemoglobina y ensayos bioquímicos adicionales
- Filtración a través de filtros en serie con tamaño nominal de poro de 100 nm
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | Albúmina |
| Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 100 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm |
| Grado | Caracterizado |
| Mostrar más |