Learn More
Cytiva Suero de ternero HyClone™ Cosmic Calf (origen neozelandés)
Suero bovino de ternero suplementado con hierro y factores de crecimiento que promueven el crecimiento de un amplio espectro de tipos de células.
Marca: Cytiva SH30413.03
Descripción
Todos los productos de suero de ternero de Nueva Zelanda se recogen, procesan y filtran cuidadosamente en Nueva Zelanda para garantizar la seguridad contra las enfermedades bovinas. Se siguen los mismos estándares en el procesamiento del suero de ternero que en el del suero fetal bovino (SFB) para ofrecer la más alta calidad y trazabilidad. El suero de ternero Cosmic Calf, de origen neozelandés, se filtra a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 µm). Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas.
Especificaciones
Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG | |
Suero de ternero Cosmic, origen neozelandés | |
Estéril | |
Ninguno | |
≤25 UE/ml | |
Sí |
Los sueros deben almacenarse a – 10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
1 L | |
Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus | |
≤25 mg/dl | |
Sí |