Learn More
Cytiva Suero de ternero HyClone™ Cosmic Calf (origen estadounidense)
Suero bovino de ternero suplementado con hierro y factores de crecimiento que promueven el crecimiento de un amplio espectro de tipos de células.
41.30€ - 224.00€
Especificaciones
Otros ensayos | Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
Esterilidad | Estéril |
Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm; radiación gamma |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12349842
|
Cytiva
SH30087.02HI |
100 mL |
41.30€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12694227
|
Cytiva
SH30087.04HI |
1000 mL |
224.00€
1000 ml |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El suero de ternero HyClone Cosmic Calf es un suero bovino de ternero de alto rendimiento que se ha reforzado con hierro y una mezcla exclusiva de factores que promueven el crecimiento. El resultado es un suero derivado natural de alta calidad que ha demostrado un excelente rendimiento con una amplia gama de tipos de células. Todos los componentes del suero de ternero Cosmic Calf se obtienen en los EE. UU. y son trazables.
Especificaciones
Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
Filtrado secuencial, 100 nm; radiación gamma | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus |
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estéril | |
Inactivado por calor | |
Sí |