Learn More
Cytiva Medios de crioconservación HyClone™
Medios de crioconservación sin origen animal para uso general
Marca:  Cytiva SR30001.02
Código de producto. 13493809
  • 385.00€ / 100 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Sin suero, sin origen animal para almacenamiento criogénico de líneas celulares estándar
  • Cumple el estándar del sector para la recuperación celular viable por vial; supera a otras soluciones de medios criogénicos del mercado para la recuperación celular viable por vial
  • Proporcionado como una solución 2X; 0,2μ m estéril filtrado
  • Para un uso posterior de fabricación o investigación. No es para uso diagnóstico o terapéutico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Medios de crioconservación HyClone™ > Medios HyCryo; 100 ml