Learn More
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Medios
Se utiliza para cultivar muchas células de mamíferos diferentes, como MDCK, células gliales, fibroblastos y células endoteliales. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Los medios de comunicación son compatibles con el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción y se fabrican mediante procesos certificados por la ISO 9001:2000.
10.10€ - 150.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio DMEM/F12 1:1 con L-glutamina, HEPES
Esterilidad Estéril con filtro
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Cantidad Con aditivos Sin aditivos Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Con aditivos Sin aditivos Precio Cantidad y disponibilidad  
10031492
Ver documentos
Cytiva
SH30023.02
1000 ml Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
52.90€
1000 ml
10611243
Ver documentos
Cytiva
SH30272.02
1000 ml Glutamina Sin HEPES, Sin rojo fenol
32.70€
1000 ml
10155933
Ver documentos
Cytiva
SH30126.01
500 mL HEPES No Glutamine Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10592994
Ver documentos
Cytiva
SH30126.FS
6 x 500 mL HEPES Sin glutamina
127.00€
paquete de 6
11571881
Ver documentos
Cytiva
SH30261.01
500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Piruvato sódico
42.45€
500 ml
10593554
Ver documentos
Cytiva
SH30023.FS
6 x 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
145.00€
paquete de 6
10399383
Ver documentos
Cytiva
SH30271.FS
6 x 500 mL Glutamina Sin HEPES
150.00€
paquete de 6
10473522
Ver documentos
Cytiva
SH30272.01
500 mL Glutamine No HEPES, No Phenol Red Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10770245
Ver documentos
Cytiva
SH30023.01
500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES)
40.10€
500 ml
10043793
Ver documentos
Cytiva
SH30271.01
500 mL Glutamina Sin HEPES
42.30€
500 ml
Descripción
Descripción
  • System tested with HyClone sera to ensure product efficacy and homogeneity
  • All products are hydrated using WFI quality water and undergo 0.1μm sterile filtration
  • Offered in a variety of packaging configurations, including convenient HyQPAK™ six-packs
  • Equal parts blend of DMEM and Ham's F12 media 
  • Formulation combines high concentration of glucose, amino acids and vitamins from DMEM with wide variety of other components available in Ham's F-12
  • Contains 17.5 mmol/L Glucose
  • Concentration: 2.5mM L-Glutamine and 15mM HEPES
  • Available with or without L-Glutamine, Phenol Red or HEPES
  • Available in multiple sizes and configurations of liquid or powder
Especificaciones
Especificaciones
ISO 9001:2000.
Líquido
Estéril con filtro
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Medio DMEM/F12 1:1 con L-glutamina, HEPES
Filtro estéril de 0,1 μm
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses