Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
Marca: Cytiva SH30075.05IR30-45
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se obtiene de un rebaño cerrado criado en instalaciones autorizadas por USDA
- El ganado de estos rebaños cerrados se utiliza exclusivamente para la producción de productos sanguíneos bovinos de donantes
Especificaciones
Certificado de idoneidad n.º R1-CEP 2001-259 | |
Líquido | |
1 L | |
Irradiado (30 a 45 dosis) | |
No | |
HyClone™ |
Estados Unidos | |
Suero bovino de donante adulto | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm | |
≤50 UE/ml | |
≤ 25 mg/dl |