Learn More
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
Marca: Cytiva SH30075.05
Detalles adicionales : Peso : 1.15000kg
Descripción
- Se obtiene de un rebaño cerrado criado en instalaciones autorizadas por USDA
- El ganado de estos rebaños cerrados se utiliza exclusivamente para la producción de productos sanguíneos bovinos de donantes
Especificaciones
Certificado de idoneidad n.º R1-CEP 2001-259 | |
Líquido | |
1 L | |
Ninguno | |
No | |
HyClone™ |
EE. UU. | |
Suero bovino de donante adulto | |
Sequential Triple-filtered, 100 nm | |
≤50 UE/ml | |
≤25 mg/dl |