Learn More
Cytiva Suero equino de donantes HyClone™ (origen estadounidense)
Complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero de origen estadounidense, recogidos de los rebaños de donantes seleccionados que se someten a inspecciones y cuidados veterinarios periódicos. Trazabilidad completa de nuevo al origen.
31.65€ - 83.15€
Especificaciones
Otros ensayos | Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG |
---|---|
Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
Código de producto | Marca | Sustancias contaminantes | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Sustancias contaminantes | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17246896
|
Cytiva
SH30074.03IR25-40 |
Irradiado (de 25 a 40 kGy) | 500 mL |
83.15€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12694207
|
Cytiva
SH30074.02HI |
Inactivado por calor | 100 mL |
31.65€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 25-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12339822
|
Cytiva
SH30074.03IR |
Irradiada | 500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Especificaciones
Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG | |
Filtrado secuencial, 100 nm |