Learn More
Cytiva Suero equino de donante HyClone™, origen estadounidense, irradiado a 30-45 kGy
Trazabilidad completa hasta la fuente original.
Marca:  Cytiva SH30074.04IR30-45
Detalles adicionales : Peso : 1.15240kg
Código de producto. 17642075
  • 145.00€ / 1 litro
Fecha estimada de envío: 26-09-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Probado para la anemia infecciosa equina
  • Trazabilidad completa hasta la fuente original
  • Pruebas funcionales de virus, de acuerdo con 9 CFR 113.53
Especificaciones
Especificaciones
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de entre 2 ° y 8 °C.
1000 mL
≤10 EU/ml
no detectados
Estados Unidos
Irradiada
≤10 mg/dl