Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco con alto contenido en glucosa HyClone™
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
Marca: Cytiva SH30022.01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
ISO 9001:2000. | |
Líquido | |
Estéril con filtro | |
Glutamina, Glucosa | |
500 mL |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
DMEM/alto en glucosa con L-glutamina, sin piruvato sódico | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin piruvato sódico |