Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glucosa
Glucosa, Piruvato sódico
Glucosa, piruvato sódico, Sodium Pyruvate
Glutamina, Glucosa
Glutamina, Piruvato sódico
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Sin aditivos:
Sin HEPES
Sin glutamina
Sin glutamina, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Sin glutamina, ni rojo fenol, No Phenol Red
Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | DMEM/alto en glucosa con piruvato sódico; sin L-glutamina |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Glucosa, Piruvato sódico |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Medio líquido con glucosa y piruvato sódico; sin L-glutamina; frasco de 500 ml |