Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco HyClone™
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
Marca: Cytiva SH30243.FS
100.93 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21883" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
ISO 9001:2000 | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin HEPES |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
DMEM/alto contenido en glucosa con L-glutamina, piruvato sódico | |
Glutamina, Piruvato sódico | |
6 x 500 mL |