Learn More
Cytiva Medio Eagle modificado de Dulbecco HyClone™
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
17.50€ - 188.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
Formulario | Líquido |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Con aditivos | Sin aditivos | Duración de almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Con aditivos | Sin aditivos | Duración de almacenamiento | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10673313
|
Cytiva
SH30284.01 |
500 mL | Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos | Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico | 12 meses |
21.55€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10402952
|
Cytiva
SH30081.02 |
1000 ml | Glucosa | Sin glutamina, Sin piruvato sódico | 18 meses |
23.15€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11988075
|
Cytiva
SH30081.FS |
6 x 500 mL | Glucosa | Sin glutamina, Sin piruvato sódico | 18 meses |
152.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10544144
|
Cytiva
SH30081.LS |
6 x 1000 ml | Glucosa | Sin glutamina, Sin piruvato sódico | 12 meses |
188.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11511871
|
Cytiva
SH30243.02 |
1000 ml | Glutamina, Piruvato sódico | 12 meses |
39.35€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10196223
|
Cytiva
SH30243.LS |
6 x 1000 ml | Glutamina, Piruvato sódico | 12 meses |
188.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10443142
|
Cytiva
SH30285.01 |
500 mL | Glucosa, Piruvato sódico | Sin glutamina | 18 meses |
22.95€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10524684
|
Cytiva
SH30243.FS |
6 x 500 mL | Glutamina, Piruvato sódico | Sin HEPES | 12 meses |
141.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10346712
|
Cytiva
SH30285.02 |
1000 ml | Glucosa, Piruvato sódico | Sin glutamina | 18 meses |
45.10€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10004873
|
Cytiva
SH30285.LS |
6 x 1000 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | 18 Months | N/A | |||
10359583
|
Cytiva
SH30285.FS |
6 x 500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine | 18 Months | N/A | |||
10523344
|
Cytiva
SH30604.01 |
500 mL | Glucose, Sodium Pyruvate | No Glutamine, No Phenol Red | 18 Months | N/A | |||
11551841
|
Cytiva
SH30081.01 |
500 mL | Glucosa | Sin glutamina, Sin piruvato sódico | 18 meses |
24.40€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10658364
|
Cytiva
SH30585.02 |
1000 ml | Glucosa | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico | 12 meses |
32.30€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10749864
|
Cytiva
SH30243.01 |
500 mL | Glutamina, Piruvato sódico | Sin HEPES | 12 meses |
23.90€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10294972
|
Cytiva
SH30284.02 |
1000 ml | Glutamina, Glucosa | Sin rojo fenol, Sin piruvato sódico | 12 meses |
32.50€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
ISO 9001:2000. | |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses