Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco HyClone™
Cultivo de células en tampón con PBS en solución
Marca: Cytiva SH30028.04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) y en instalaciones con certificación ISO 9001 | |
Soluciones salinas tamponadas con fosfato de Dulbecco (DPBS) HyClone, sin calcio, magnesio, rojo de fenol | |
Líquido | |
Estéril | |
None | |
≤0,025 EU/ml | |
276±10 mOsm/kg H2O | |
20 L |
De 15° a 30 °C | |
1 X | |
Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco | |
Filtro estéril de 0,1 μm | |
Sin calcio, Sin magnesio | |
Se utiliza como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado | |
Desde 7 hasta 7,6 | |
RUO |