Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco HyClone™
Código de producto. 11591811
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
1000 mL
6 x 500 mL
10 L
20 L
6 x 1000 mL
Concentración:
1 X
10 X
Con aditivos:
Calcio, Magnesio
Ninguno
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
10 litros
100 ml
1000 ML
1000 ml
20 litros
500 ML
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 11591811
Marca: Cytiva SH30028.08
Cultivo de células en tampón con PBS en solución
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) y en instalaciones con certificación ISO 9001
Contenido y almacenamiento De 15° a 30 °C
Descripción Soluciones salinas tamponadas con fosfato de Dulbecco (DPBS) HyClone, sin calcio, magnesio, rojo de fenol
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Ninguno
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Nivel de endotoxinas ≤0,025 EU/ml
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado
Osmolalidad 276±10 mOsm/kg H2O
pH Desde 7 hasta 7,6
Cantidad 10 L