Learn More
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (Nueva Zelanda)
Mejore el crecimiento de las células con el suero fetal bovino caracterizado HyClone™ de origen neozelandés.
1080.00€ - 2060.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -10 °C o menos. |
---|---|
País de origen | Nueva Zelanda |
Tipo de producto | Suero fetal bovino |
Esterilidad | Estéril |
Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17256906
|
Cytiva
SH30406.02IR25-35 |
500 mL | Irradiado (de 25 a 35 dosis) |
1080.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
12654217
|
Cytiva
SH30406.03 |
1 L | Ninguno | N/A | N/A | N/A | |||||
12684227
|
Cytiva
SH30406.03HI |
1 L | Inactivado por calor | N/A | N/A | N/A | |||||
12624247
|
Cytiva
SH30406.03IR |
1 L | Irradiada | N/A | N/A | N/A | |||||
17266906
|
Cytiva
SH30406.03IR30-40 |
1 L | Irradiado (de 30 a 40 dosis) | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- HyClone Characterized Fetal Bovine Serum (FBS), New Zealand Origin is carefully collected, processed, and filtered in our own New Zealand facility.
- The great expanse of the Pacific ocean has protected New Zealand’s islands from many outside influences, both geographically and biologically.
- One of the benefits of this isolation is that New Zealand has the fewest reported bovine diseases in the world, making Characterized FBS, New Zealand Origin an excellent source of bovine serum as it offers greater security.
- Characterized FBS, New Zealand Origin is filtered through three sequential 100 nm (0.1 μm) pore size-rated filters.
- Before dispensing, each lot of serum is pooled to ensure uniformity and consistency between bottles (true pool technology).
Especificaciones
Almacenar a -10 °C o menos. | |
Suero fetal bovino | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
≤ 20 EU/ml | |
HyClone™ |
Nueva Zelanda | |
Estéril | |
Caracterizado | |
≤ 25 mg/dl | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Suero fetal bovino caracterizado HyClone™ (Nueva Zelanda)