Learn More
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™, de origen sudamericano
Marca:  Cytiva SV30160.03
299.36 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24268" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10309433
  • 342.00€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
  • No se vende en EE. UU. Solo para su venta a clientes europeos y asiáticos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™, de origen sudamericano > Cantidad: 500mL