Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (EE. UU.) HyClone™, tratado con carbón y dextrano
Código de producto. 12319782
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Irradiado con rayos gamma, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Inactivado por calor:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
50 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes Inactivado por calor unitSize
12319782 100 mL Inactivado por calor Sí 100 ml
12339782 500 mL Irradiado con radiación gamma No 500 ml
10611235 500 mL Ninguno No 500 ml
12329782 500 mL Inactivado por calor Sí 500 ml
12634217 50 mL Inactivado por calor Sí 50 ml
12389772 50 mL Ninguno No 50 ml
11571821 100 mL Ninguno No 100 ML
16201082 500 mL Irradiado con rayos gamma, de 25 a 40 dosis No 500 ml
8 options
Código de producto. 12319782
Marca: Cytiva SH30068.02HI
Aumente el crecimiento de las células con suero fetal bovino (SFB) tratado con carbón/dextrano HyClone™ de origen estadounidense, que contiene niveles reducidos de numerosas hormonas y factores de crecimiento.
  • Procesado utilizando un tratamiento exclusivo de carbón/dextrano que se ha demostrado que reduce los niveles de numerosas hormonas y factores de crecimiento
  • Este suero se analiza en busca de una variedad de componentes antes y después del tratamiento para asegurar la eficacia del mismo
  • Se ha demostrado que el tratamiento con carbón/dextrano es eficaz a la hora de reducir los niveles de esteroides para el uso del suero en estudios de receptores o investigaciones relacionadas con el estrógeno
  • Otros estudios indican que los tratamientos con carbón/dextrano pueden utilizarse para minimizar la variabilidad entre lotes de los sueros.
  • Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
  • Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Otros ensayos 1, nitrógeno ureico en sangre, calcitonina, calcio, caroteno, cloruro, corticosterona, cortisol, creatinina, estrona, folato, 25 dihidroxi vitamina D, FSH, glucosa, IgG, fósforo inorgánico, insulina, lactato deshidrogenasa, LH, niacina, potasio, progesterona, 17-beta-estradiol, retinol, SGOT, SGPT, sodio, T3, T4, testosterona, tocoferol, bilirrubina total, proteína total, albúmina, TSH, vitamina C, fosfatasa alcalina, vitaminas B1, B12, B2 y B6, biotina
    Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
    Descripción Suero fetal bovino tratado con carbón/dextrano, origen estadounidense, inactivado por calor
    País de origen Estados Unidos
    Tipo especializado Filtración con carbón/dextrano
    Tipo de producto Suero fetal bovino
    Cantidad 100 mL
    Esterilidad Estéril
    Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
    Grado Filtración para especialidad
    Sustancias contaminantes Inactivado por calor
    Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
    Concentración de endotoxinas ≤10 UE/ml
    Inactivado por calor Sí
    Concentración de hemoglobina ≤20 mg/dl
    Micoplasma detectado No
    Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)
    Mostrar más Mostrar menos
    Indicaciones de peligro
    • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
    Otros peligros
    • UNKNOWN ACUTE-2.1% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
    • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 2.1% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.