Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (EE. UU.) HyClone™, tratado con carbón y dextrano
Descripción
- Procesado utilizando un tratamiento exclusivo de carbón/dextrano que se ha demostrado que reduce los niveles de numerosas hormonas y factores de crecimiento
- Este suero se analiza en busca de una variedad de componentes antes y después del tratamiento para asegurar la eficacia del mismo
- Se ha demostrado que el tratamiento con carbón/dextrano es eficaz a la hora de reducir los niveles de esteroides para el uso del suero en estudios de receptores o investigaciones relacionadas con el estrógeno
- Otros estudios indican que los tratamientos con carbón/dextrano pueden utilizarse para minimizar la variabilidad entre lotes de los sueros.
- Filtrado a través de tres filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 100 nm (0,1 μm)
- Antes de la dispensación, cada lote de suero se mezcla utilizando la tecnología «True Pool» para garantizar la uniformidad entre botellas
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, 25 dihidroxi vitamina D, Cloruro, Folato, Niacina, Potasio, Progesterona, SGOT, T3, T4, Testosterona, Bilirrubina total, 17-beta-estradiol, B1, B12, Corticosterona, Creatinina, FSH, Glucosa, Retinol, SGPT, Sodio, Estrona, Proteína total, 25 dihidroxi vitamina D, B2, Caroteno, IgG, Insulina, izquierda, Tocoferol, Vitamina C, Albúmina, Biotina, Cortisol, Fósforo inorgánico, Fosfatasa alcalina, Calcitonina, Calcio, Lactosa deshidrogenasa, TSH, Vitamina C |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación EMEA |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Descripción | Suero fetal bovino tratado con carbón/dextrano, origen estadounidense, inactivado por calor |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo especializado | Filtración con carbón/dextrano |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
| Grado | Filtración para especialidad |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN ACUTE-2.1% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 2.1% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.