Learn More
Cytiva Suero fetal bovino (EE. UU.) HyClone™, tratado con carbón y dextrano
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Otros ensayos | 1, nitrógeno ureico en sangre, calcitonina, calcio, caroteno, cloruro, corticosterona, cortisol, creatinina, estrona, folato, 25 dihidroxi vitamina D, FSH, glucosa, IgG, fósforo inorgánico, insulina, lactato deshidrogenasa, LH, niacina, potasio, progesterona, 17-beta-estradiol, retinol, SGOT, SGPT, sodio, T3, T4, testosterona, tocoferol, bilirrubina total, proteína total, albúmina, TSH, vitamina C, fosfatasa alcalina, vitaminas B1, B12, B2 y B6, biotina |
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| Descripción | Suero fetal bovino tratado con carbón/dextrano, origen estadounidense, ninguno |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo especializado | Filtración con carbón/dextrano |
| Cantidad | 50 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
| Grado | Filtración para especialidad |
| Sustancias contaminantes | Ninguno |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Indicaciones de peligro
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- UNKNOWN ACUTE-2.1% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 2.1% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.