Learn More
Cytiva Suero fetal bovino HyClone™ (EE. UU.), estándar
Código de producto. 11511851
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
100 mL
500 mL
500 mL
Sustancias contaminantes:
Inactivado por calor
Irradiado con radiación gamma
Irradiado, de 25 a 40 dosis
Ninguno
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ML
500 ml
Código de producto. Cantidad Sustancias contaminantes unitSize
11511851 100 mL Ninguno 100 ml
12399842 100 mL Inactivado por calor 100 ML
16271102 500 mL Irradiado, de 25 a 40 dosis 500 ml
11521851 500 mL Ninguno 500 ML
12309852 500 mL Inactivado por calor 500 ml
12339852 500 mL Irradiado con radiación gamma 500 ml
6 options
Código de producto. 11511851
Marca: Cytiva SH30088.02
Complemente el crecimiento del cultivo celular con suero fetal bovino (SFB) estándar Cytiva HyClone™ de EE. UU.
  • Apoye el crecimiento del cultivo celular
  • Calidad estándar
  • Envasado de forma aséptica en una sala limpia de clase 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Otros ensayos Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, osmolalidad, hierro, TIBC, IgG
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Contenido y almacenamiento Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C.
Descripción Suero fetal bovino estándar, origen estadounidense
País de origen Estados Unidos
Tipo de producto Suero fetal bovino
Cantidad 100 mL
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Filtrado secuencial, 100 nm
Grado Estándar
Sustancias contaminantes Ninguno
Probado para Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus
Concentración de endotoxinas Solo para información
Inactivado por calor No
Concentración de hemoglobina Solo para información
Micoplasma detectado No
Pruebas de seguridad del USDA incluidas Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)