Learn More
Cytiva Suero de clon fetal I HyClone™
HyClone™ FetalClone™ I es una alternativa al suero fetal bovino optimizada para el cultivo de hibridomas con niveles de IgG comparables a los presentes en el SFB.
369.00€ - 402.00€
Especificaciones
Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 |
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
País de origen | Estados Unidos |
Cantidad | 500 mL |
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16291092
|
Cytiva
SH30080.03IR25-40 |
500 mL | Irradiado (de 25 a 40 dosis) |
402.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11940958
|
Cytiva
SH30080.03HI |
500 mL | Inactivado por calor |
402.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12359832
|
Cytiva
SH30080.03IR |
500 mL | Irradiated | ||||||
Descripción
Especificaciones
Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG | |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
500 mL | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus | |
≤ 20 mg/dl | |
No |
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estados Unidos | |
Estéril | |
≤10 UE/ml | |
Normalmente menos de 2 μg/ml | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |