Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)
Desarrollado para el crecimiento de células de CHO y derivados, complemente el crecimiento de cultivos celulares con el suero HyClone™ FetalClone™ II de origen estadounidense, una alternativa al suero fetal bovino (SFB) que contiene más factores de crecimiento y suplementos que las formulaciones básicas.
91.70€ - 389.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
---|---|
País de origen | Estados Unidos |
Tipo de producto | Suero de sustitución del SFB |
Esterilidad | Estéril |
Sterilization Method | Filtrado secuencial, 100 nm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10041492
|
Cytiva
SH30066.02 |
100 mL |
91.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10326762
|
Cytiva
SH30066.03 |
500 mL |
389.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Alternativa económica al SFB
- Rendimiento comparable al del SFB
- Alta uniformidad entre lotes
- Bajos niveles de endotoxina y hemoglobina
Especificaciones
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
Suero de sustitución del SFB | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Lengua azul, Adenovirus bovino, Parvovirus bovino, Virus respiratorio sincitial (RSV) bovino, BVDV, Agentes citopatogénicos, Agentes de hemadsorción, Virus de la rabia, Reovirus | |
No | |
Normalmente menos de 2 μg/ml | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |
Estados Unidos | |
Estéril | |
Ninguno | |
≤10 UE/ml | |
≤20 mg/dl | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)