Learn More
Cytiva Suero HyClone™ FetalClone™ II (EE. UU.)
Optimizado para el crecimiento de células CHO y derivados.
111.00€ - 426.00€
Especificaciones
Otros ensayos | Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. |
País de origen | Estados Unidos |
Tipo de producto | Suero de sustitución del SFB |
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Sustancias contaminantes | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12339772
|
Cytiva
SH30066.02HI |
100 mL | Inactivado por calor |
111.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17662065
|
Cytiva
SH30066.03IH25-40 |
500 mL | Inactivado por calor, irradiado (de 25 a 40 dosis) |
426.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
14850841
|
Cytiva
SH30066.03IR |
500 mL | Irradiated | ||||||
16291072
|
Cytiva
SH30066.03IR25-40 |
500 mL | Irradiado (de 25 a 40 dosis) |
402.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17256886
|
Cytiva
SH30066.03IR30-45 |
500 mL | Irradiado (de 30 a 45 dosis) |
402.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Especificaciones
Gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, transaminasa glutámica pirúvica (SGPT), transaminasa glutámica oxalacética (SGOT), pH, proteína total, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo, osmolalidad, hierro, capacidad total de fijación del hierro (TIBC), porcentaje de saturación, glucosa, IgG | |
Estados Unidos | |
Estéril | |
≤10 UE/ml | |
Normalmente menos de 2 μg/ml | |
No |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse de 2 a 8 °C. | |
Suero de sustitución del SFB | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
≤ 20 mg/dl | |
HyClone™ | |
Inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) |