Learn More
Cytiva Medios F12 de mezcla de nutrientes de Ham HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
paquete de 6
Descripción
- Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | F12 de mezcla de nutrientes de Ham, con L-glutamina |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Glutamina |
| Cantidad | 1000 ml |
| Certificaciones/conformidad | cGMP, ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Ham F12, 1X, con 1,00 mM L-glutamina |