Learn More
Cytiva HyClone™ Iron-Supplemented Bovine Calf Serum, US Origin
Contains additional iron that boosts serum transferrin levels to physiological levels
Marca: Cytiva SH30072.04IH25-40
165.74 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Complementado con hierro y factores que promueven el crecimiento
- Edad del animal en el momento de la extracción de aproximadamente 16-24 semanas
- Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53
- Bajo en anticuerpos y alto en factores de crecimiento
- Obtenido en EE.UU. con trazabilidad completa de nuevo al origen
- Alternativa rentable al SFB
Especificaciones
Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001 | |
Estados Unidos | |
1000 mL | |
Terneros de engorde alimentados con fórmula | |
Panel de virus de acuerdo con 9 CFR 113.53 | |
Contribuye al crecimiento del cultivo celular | |
<10 mg/dl | |
HyClone™ |
De 16 a 22 semanas | |
Suero bovino de ternero | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Inactivado por calor, irradiado (25-40 kGy) | |
<10 EU/ml | |
Sí | |
Sí |