Learn More
Cytiva Suero de ternera suplementado con hierro HyClone™, origen estadounidense
Una alternativa rentable al suero bovino fetal (SBF). Contiene hierro adicional para elevar la transferrina sérica a niveles fisiológicos.
Marca: Cytiva SH30072.02
15.26 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
El suero de ternera con suplementos de hierro HyClone de origen estadounidense se recoge mediante venopunción de los terneros de engorde alimentados con fórmula, que producen niveles excepcionalmente altos de transferrina. Este suero está suplementado cuidadosamente con hierro para llevar los niveles de transferrina hasta niveles fisiológicos. Tras la suplementación, el suero contiene de tres a cuatro veces más cantidad de hierro y transferrina disponibles que el suero bovino fetal (SBF) o el suero equino.
Especificaciones
Insulina, gammaglobulina, fosfatasa alcalina, lactato deshidrogenasa, SGPT, SGOT, pH, albúmina, nitrógeno ureico en sangre, creatinina, bilirrubina total, sodio, potasio, calcio, cloruro, fósforo inorgánico, hierro, TIBC, saturación porcentual, glucosa, IgG | |
Suero bovino de ternero | |
Estéril | |
Ninguno | |
No |
Los sueros deben almacenarse a -10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. | |
100 mL | |
Filtrado secuencial, 100 nm | |
Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus |