Learn More
Cytiva Medio de Dulbecco modificado de Iscove (IMDM) HyClone™
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de brioproducción con el medio modificado de Iscove (IMDM) HyClone™, fabricado según los procesos certificados por la ISO 9001:2000.
31.65€ - 198.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
Formulario | Líquido |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10386852
|
Cytiva
SH30228.02 |
Con L-glutamina, con HEPES, sin alfa-tioglicerol | 1000 ml |
31.65€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10186223
|
Cytiva
SH30228.FS |
Con L-glutamina, con HEPES, sin alfa-tioglicerol | 6 x 500 mL |
198.90€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10275212
|
Cytiva
SH30259.01 |
Sin L-glutamina | 500 mL |
37.95€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10143012
|
Cytiva
SH30228.01 |
Con L-glutamina, con HEPES, sin alfa-tioglicerol | 500 mL |
33.75€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10444102
|
Cytiva
SH30259.02 |
Sin L-glutamina | 1000 ml |
31.65€
1000 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
- Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
Especificaciones
ISO 9001:2000. | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
Estéril con filtro |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses