Learn More
Cytiva Medios 5A de McCoy HyClone™
Complemente el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con los medios 5A McCoy HyClone™, fabricados mediante procesos certificados según la norma ISO 9001.
8.60€ - 159.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
Formulario | Líquido |
Esterilidad | Estéril con filtro |
Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10106323
|
Cytiva
SH30200.FS |
5A McCoy con L-glutamina y rojo fenol | 6 x 500 mL |
159.00€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11511861
|
Cytiva
SH30200.02 |
5A McCoy con L-glutamina y rojo fenol | 1000 mL | N/A | |||||
11501861
|
Cytiva
SH30200.01 |
5A McCoy con L-glutamina y rojo fenol | 500 mL |
34.90€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10358633
|
Cytiva
SH30270.01 |
McCoy's 5A con L-glutamina, sin rojo de fenol | 500 mL | N/A | |||||
Descripción
- Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
- Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
- Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
Especificaciones
ISO 9001:2000. | |
Líquido | |
Filtro estéril de 0,1 μm |
De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz | |
Estéril con filtro | |
Glutamina, Bicarbonato sódico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 12 meses