Learn More
Cytiva Medio esencial mínimo HyClone™
Código de producto. 10454275
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 1000 mL
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, EBSS
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Rojo de fenol
Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 10454275
Marca: Cytiva SH30244.LS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo (MEM) HyClone™ suplementado con sales equilibradas de Earle (MEM/EBSS), fabricado de conformidad con las directrices ISO 9001:2000 y las buenas prácticas de fabricación (cGMP) actuales para productos sanitarios.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM with EBSS; without L-glutamine
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Con aditivos Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Sin aditivos No Glutamine
Cantidad 6 x 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP, ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción MEM con solución salina equilibrada de Earle (EBSS), sin L-glutamina
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt