Learn More
Cytiva Medio esencial mínimo HyClone™
Código de producto. 11501811
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina
Glutamina, EBSS
Glutamina, Ribonucleósidos, Desoxirribonucleósidos
Rojo de fenol
Solución salina equilibrada de Earle (EBSS)
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. 11501811
Marca: Cytiva SH30024.02
Favorezca el crecimiento de cultivos celulares y los procesos de bioproducción con el medio esencial mínimo (MEM) HyClone™ suplementado con sales equilibradas de Earle (MEM/EBSS), fabricado de conformidad con las directrices ISO 9001:2000 y las buenas prácticas de fabricación (cGMP) actuales para productos sanitarios.
  • Sistema probado con sueros Cytiva HyClone para garantizar la eficacia y homogeneidad de los productos
  • Todos los productos se hidratan con agua sometida a un proceso de purificación y se someten a filtración estéril
  • Fabricado mediante procesos certificados según norma ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto MEM con EBSS, L-glutamina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glutamina, EBSS
Sin aditivos None
Cantidad 1000 ml
Certificaciones/conformidad cGMP, ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción MEM con solución salina equilibrada de Earle (EBSS), con 2,0 mM L-glutamina