Learn More
Cytiva Medio LS y PF CHO MPS PF CHO™
Código de producto. 11571911
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
5 L
10 L
6 x 1000 mL
Con aditivos:
Glutamina, Poloxámero 188, Bicarbonato sódico
Glutamina, poloxámero 188, bicarbonato sódico, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Ninguno
Sin aditivos:
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin poloxámero 188, Sin HEPES, Sin bicarbonato sódico
Sin rojo de fenol, ni HEPES, No HEPES
Sin rojo fenol, Sin HEPES
Tipo de producto:
Medio líquido PF-CHO LS
PF CHO LS
PF CHO MPS
Tamaño de la unidad:
10 litros
1000 ml
5 litros
paquete de 6
Código de producto. 11571911
Marca: Cytiva SH30359.LS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Potencia la proliferación de varios clones de células CHO y la producción de diversas proteínas recombinantes. El medio LS y PF CHO MPS HyClonePF CHO™ es un medio libre de proteínas desarrollado a través de Metabolic Pathway Design.
  • Diseñado para una alta producción celular y de proteínas recombinantes
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Potencian la proliferación en diversos sistemas de cultivo celular
  • Fabricado con componentes trazables de acuerdo con las directrices de cGMP (21 CFR 820)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto PF CHO LS
Con aditivos Glutamina, poloxámero 188, bicarbonato sódico, Poloxamer 188, Sodium Bicarbonate
Sin aditivos Sin rojo de fenol, ni HEPES, No HEPES
Cantidad 6 x 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento 2° to 8°C