Learn More
Cytiva Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
Concentración:
1 X
10 X
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Solución de CC
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas cGMP e ISO 9001:2000 |
| Contenido y almacenamiento | De 15° a 30 °C |
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Solución salina tamponada con fosfatos (PBS) 0,067 M de PO4 |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Sin aditivos | Sin calcio, Sin magnesio, Sin rojo fenol |
| Nivel de endotoxinas | = 1,0 EU/ml |
| pH | Desde 7,0 hasta 7,2 |
| Cantidad | 500 mL |