Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina, Rojo fenol
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol
Rojo fenol
Sin aditivos:
Sin glutamina
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | RPMI 1640 |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,1 μm |
| Con aditivos | Rojo fenol |
| Sin aditivos | Sin glutamina |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2000. |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |