Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Código de producto. 11531851
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina, Rojo fenol
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol
Rojo fenol
Sin aditivos:
Sin glutamina
Sin rojo fenol
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
11531851 500 mL Rojo fenol Sin glutamina 500 ML
10218023 6 x 500 mL Glutamina, Rojo fenol - paquete de 6
11551811 1000 ml Glutamina, Rojo fenol - 1000 ml
10648934 6 x 1000 ml Glutamina, Rojo fenol - paquete de 6
11541851 1000 ml Rojo fenol Sin glutamina 1000 ml
10554144 6 x 1000 ml Rojo fenol Sin glutamina paquete de 6
10711664 6 x 500 mL Rojo fenol Sin glutamina 6 PCS
11998075 6 x 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol - paquete de 6
11521881 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol - 500 ML
11531881 1000 ml Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol - 1000 ml
10731254 500 mL - Sin rojo fenol 500 ml
11541811 500 mL Glutamina, Rojo fenol - 500 ML
12 options
Código de producto. 11531851
Marca: Cytiva SH30096.01
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Rojo fenol
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz