Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Código de producto. 11531881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 ml
500 mL
6 x 1000 ml
6 x 500 mL
Con aditivos:
Glutamina, Rojo fenol
Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol
Rojo fenol
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
Sin aditivos:
Sin glutamina
Sin rojo fenol
Código de producto. Cantidad Con aditivos unitSize Sin aditivos
11531881 1000 ml Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol 1000 ml -
10218023 6 x 500 mL Glutamina, Rojo fenol paquete de 6 -
11551811 1000 ml Glutamina, Rojo fenol 1000 ml -
10648934 6 x 1000 ml Glutamina, Rojo fenol paquete de 6 -
11541851 1000 ml Rojo fenol 1000 ml Sin glutamina
10554144 6 x 1000 ml Rojo fenol paquete de 6 Sin glutamina
10711664 6 x 500 mL Rojo fenol 6 PCS Sin glutamina
11998075 6 x 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol paquete de 6 -
11521881 500 mL Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol 500 ML -
10731254 500 mL - 500 ml Sin rojo fenol
11531851 500 mL Rojo fenol 500 ML Sin glutamina
11541811 500 mL Glutamina, Rojo fenol 500 ML -
12 options
Código de producto. 11531881
Marca: Cytiva SH30255.02
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo fenol
Cantidad 1000 ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz