Learn More
Cytiva Medio SFM4CHO™ HyClone™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5 L
Con aditivos:
Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Glutamina, bicarbonato sódico, poloxámero 188, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Sin aditivos:
Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico, Sin poloxámero 188, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Sin rojo de fenol, ni HEPES, No HEPES
Sin rojo fenol, Sin HEPES
Formulario:
Líquido
Polvo
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
5 litros
500 ml
Descripción
- Formulado utilizando un proceso patentado de complejación de lípidos para mejorar la estabilidad y la promoción del crecimiento de varias líneas de células CHO
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medios líquidos SFM4CHO |
| Sterilization Method | Filtro estéril de 0,2 μm |
| Con aditivos | Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 |
| Sin aditivos | Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES |
| Cantidad | 1000 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Medio SFM4CHO |