Learn More
Cytiva Medio SFM4CHO™ HyClone™
Descripción
- Formulado utilizando un proceso patentado de complejación de lípidos para mejorar la estabilidad y la promoción del crecimiento de varias líneas de células CHO
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | SFM4CHO Liquid Media |
| Sterilization Method | 0.2 μm Sterile-filtered |
| Con aditivos | Glutamina, bicarbonato sódico, poloxámero 188, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 |
| Sin aditivos | Sin rojo de fenol, ni HEPES, No HEPES |
| Cantidad | 500 mL |
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz |
| Descripción | Medio SFM4CHO |