Descripción
Apoyo a la producción de vectores adenovirales y proteínas recombinantes en cultivos HEK 239 con medios HyClone™ SFM4HEK293™, un medio de cultivo celular versátil y sin proteínas que no contiene componentes derivados de animales.
Especificaciones
cGMP | |
Medio SFM4HEK293 | |
Glutamine |
2° to 8°C | |
Líquido | |
500 mL |