Learn More
Cytiva Medio en polvo HyClone™ SFM4Transfx-293
Promueve la transfección mediante lipofección, polímero o métodos similares en el cultivo celular HEK 293.
Marca: Cytiva SH30861.01
253.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Descripción
El medio HyClone SFMTransfx-293 es un medio sin suero ni componentes de origen animal diseñado para potenciar la proliferación en cultivos de células HEK 293 y favorecer la transfección mediante lipofección, polímero o métodos similares. Este medio adaptado a las normativas se ha desarrollado para potenciar la alta eficacia de transfección, la densidad celular y la productividad en cultivos en suspensión.
El medio SFM4Transfx-293 está disponible en formato líquido y en polvo.
- Propicia una alta eficacia de transfección
- Permite adaptación directa o secuencial.
- Sin componentes de origen animal.
- Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001.
- Diseñado para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de proteínas y vectores recombinantes.
Especificaciones
De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad | |
No estéril | |
5 L |
Polvo | |
Sin glutamina, Sin HEPES, Sin rojo fenol, Sin bicarbonato sódico |