Learn More
Cytiva Suero fetal bovino analizado para determinar su contenido en tetraciclina HyClone™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Los sueros deben almacenarse a – 10 °C o menos. Una vez descongelados, los sueros deben almacenarse a una temperatura de 2° a 8 °C. |
| País de origen | Estados Unidos |
| Tipo especializado | Cribado para tetraciclina |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Filtrado a través de filtros secuenciales de tamaño nominal de poro de 40 nm |
| Grado | Definido, cribado para especialidad |
| Probado para | Virus de la lengua azul, adenovirus bovino, parvovirus bovino, virus respiratorio sincitial (VRS) bovino, virus de la diarrea viral bovina (VDVB), agentes citopatogénicos, agentes de hemadsorción, virus de la rabia, reovirus |
| Volumen (métrico) | 500 ml |
| Concentración de endotoxinas | inferior o igual a 10 UE/ml |
| Mostrar más |