Learn More
Cytiva Proteasa tripsina HyClone™
Código de producto. p-7058026
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Formulación:
0,5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA
2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 0,2 g/L de EDTA
2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 1 g/L de EDTA
25,0 g de tripsina porcina (1:250/L) en HBSS
Sin aditivos:
Sin calcio, Sin magnesio
Sin calcio, Sin magnesio, No EDTA, No Phenol Red
Tamaño de la unidad:
100 ML
100 ml
500 ml
Código de producto. 10608924
Marca: Cytiva SV30031.01
Derivada de páncreas porcino. La proteasa tripsina HyClone™ se utiliza para desprender células adherentes de la superficie o el sustrato al que se han fijado.
  • Derivada de páncreas porcino
  • Sometida a radiación gamma antes de la hidratación y el relleno
  • Formulada sin calcio ni magnesio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar congelado
Concentración 0,25 % (1X)
Formulario Líquido
Sterilization Method Filtro estéril de 0,1 μm
Con aditivos Tripsina porcina, HBSS, EDTA
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Formulación 2.5 g de tripsina porcina (1:250/L irradiada con rayos gamma) en HBSS con 1 g/L de EDTA
Cantidad 100 mL
Fuente Páncreas porcino