Learn More
Agua HyClone™, grado de biología molecular
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500 mL
1000 ml
6 x 500 ml
6 x 1 l
Descripción
- Formato: Líquido
Especificaciones
Especificaciones
pH | De 5.0 a 7.0 |
Descripción | Agua de calidad para biología molecular |
Endotoxina | 0.05 EU/ml |
Filtrado | Filtro esterilizado - 0,1 μm |
Cantidad | 1000 ml |
Forma física | Líquido |