Learn More
HYDRANAL™: tampón para bases, Honeywell Fluka™
Medio tampón líquido para valoración de Karl Fischer en muestras alcalinas (a base de ácido salicílico)
110.24€ - 575.36€
Especificaciones
Temperatura de inflamación 11°C (51.8°F)
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Buffer Base
CAS 64-17-5, 67-56-1, 69-72-7, 121-44-8
Número MDL MFCD00147178
Número UN UN1993BE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15695160
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
37859-1L
1 L
110.24€
1 litro
15615170
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Hydranal
37859-6X1L
6 x 1 L
575.36€
paquete de 6
Descripción
Descripción
Ventajas de HYDRANAL - Auxiliaries
  • Amplia gama de productos solubilizantes para aplicaciones de muestras especiales
  • Amplia gama de productos tampón para aplicaciones de muestras relacionadas con el pH
  • Agentes desecantes para protección celular y secado de gases portadores.
Especificaciones
Especificaciones
11°C (51.8°F)
64-17-5, 67-56-1, 69-72-7, 121-44-8
UN1993BE
HYDRANAL™-Buffer Base
MFCD00147178
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
HYDRANAL™: tampón para bases, Honeywell Fluka™