Learn More
HYDRANAL™ - Composite 2, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer (sin metanol), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15604450 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 15604450
Marca: Honeywell-Hydranal 348062.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9
Densidad 1.11g/mL
Cantidad 2,5 L
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Composite 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide