Learn More
HYDRANAL™ - Composite 2, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer (sin metanol), Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Composite 2 |
| CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9 |
| Densidad | 1.11g/mL |
| Cantidad | 6 x 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 90°C (194°F) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Composite 2
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide