Learn More
HYDRANAL™ - Composite 2, reactivo para valoración volumétrica monocomponente de Karl Fischer (sin metanol), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. p-7072135 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
2,5 L
6 x 500 mL
4 x 2,5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
paquete de 4
paquete de 6
15624450 500 ml 500 ml
15694440 1 L 1 litro
15604450 2,5 L 2.50 litro
15654450 6 x 500 mL paquete de 6
15644450 6 x 1 L paquete de 6
15614450 4 x 2,5 L paquete de 4
6 options
Código de producto. 15624450
Marca: Honeywell-Hydranal 34806500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HYDRANAL™-Composite 2
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 288-32-4, 111-90-0, 68007-08-9
Densidad 1.11 g/ml
Cantidad 500 ml
Temperatura de inflamación 90 °C (194 °F)
compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL-Composite 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: imidazole, sulphur dioxide, iodine, 2-Methylimidazole, 1H-Imidazole monohydriodide